Imprimer
(R)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535002-100MG PC535002-250MG
APOSPC535002-100MGEA 87 EUR
APOSPC535002-100MG APOSPC535002-250MG
(R)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
(R)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formule: C₈H₉BrFN·ClH
Poids moléculaire: 254.527 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22988853
Numéro CAS: 1624262-55-0