Imprimer
(S)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535001-100MG PC535001-250MG
APOSPC535001-100MGEA 92.8 EUR
APOSPC535001-100MG APOSPC535001-250MG
(S)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 97%
(S)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formule: C₈H₉BrFN·ClH
Poids moléculaire: 254.527 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22988854
Numéro CAS: 1624261-91-1