Imprimer
6,7-Diamino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53499-1G PC53499-250MG
APOSPC53499-1GEA 841 EUR
APOSPC53499-1G APOSPC53499-250MG
6,7-Diamino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane 95%
6,7-Diamino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formule: C₈H₆F₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30723441
Numéro CAS: 110968-70-2