Imprimer
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53489-1G PC53489-250MG PC53489-5G
APOSPC53489-1GEA 219 EUR
APOSPC53489-1G APOSPC53489-250MG APOSPC53489-5G
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
Poids moléculaire: 206.122 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042448
Numéro CAS: 386-71-0