2-Fluoro-5-methyl-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₅ClFNO₄S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28797548 Numéro CAS: 1803585-04-7 UN: 3261 ADR: 8,III |