3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₅F₃O₄S Poids moléculaire: 254.183 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00766763 Numéro CAS: 952-69-2 |