Imprimer
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53476-1G PC53476-250MG
APOSPC53476-1GEA 1290 EUR
APOSPC53476-1G APOSPC53476-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅F₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30723302
Numéro CAS: 1800231-22-4