Imprimer
7-Bromo-6-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53473-1G PC53473-250MG
APOSPC53473-1GEA 560 EUR
APOSPC53473-1G APOSPC53473-250MG
7-Bromo-6-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
7-Bromo-6-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Formule: C₈H₃BrFNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30723301
Numéro CAS: 1887002-15-4