Imprimer
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53472-1G PC53472-250MG
APOSPC53472-1GEA 579 EUR
APOSPC53472-1G APOSPC53472-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NO₂S
Poids moléculaire: 235.183 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25460328
Numéro CAS: 1274903-99-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III