Imprimer
Trimethylsilyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): TCDA
PC53471-1G PC53471-5G
APOSPC53471-1GEA 364 EUR
APOSPC53471-1G APOSPC53471-5G
Trimethylsilyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate
Trimethylsilyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate
Formule: C₅H₉ClF₂O₂Si
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30723300
Numéro CAS: 1700654-90-5
UN: 1760
ADR: 8,III