3'-Bromo-4',5'-difluoroacetophenone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₅BrF₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28737869 Numéro CAS: 1805420-44-3 |