Imprimer
Methyl 3-bromo-4,5-difluorobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53467-1G PC53467-5G PC53467-10G
APOSPC53467-1GEA 30.6 EUR
APOSPC53467-1G APOSPC53467-5G APOSPC53467-10G
Methyl 3-bromo-4,5-difluorobenzoate
Methyl 3-bromo-4,5-difluorobenzoate
Formule: C₈H₅BrF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20483155
Numéro CAS: 1244642-70-3