Imprimer
3-Fluoro-5-nitrophenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53464-1G PC53464-250MG
APOSPC53464-1GEA 288 EUR
APOSPC53464-1G APOSPC53464-250MG
3-Fluoro-5-nitrophenol
3-Fluoro-5-nitrophenol
Formule: C₆H₄FNO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09832852
Numéro CAS: 2369-10-0