Imprimer
2,3-Difluoro-4-formylbenzonitrile 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53463-1G PC53463-250MG
APOSPC53463-1GEA 906 EUR
APOSPC53463-1G APOSPC53463-250MG
2,3-Difluoro-4-formylbenzonitrile 96%
2,3-Difluoro-4-formylbenzonitrile
Formule: C₈H₃F₂NO
Poids moléculaire: 167.112 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24684755
Numéro CAS: 717883-41-5