Imprimer
3-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-1,3-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC53460-1G PC53460-250MG
APOSPC53460-1GEA 783 EUR
APOSPC53460-1G APOSPC53460-250MG
3-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
3-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂BrF₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28737902
Numéro CAS: 1805023-67-9