Imprimer
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53449-1G PC53449-250MG PC53449-5G
APOSPC53449-1GEA 219 EUR
APOSPC53449-1G APOSPC53449-250MG APOSPC53449-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄BrF₃O
Poids moléculaire: 253.016 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22566297
Numéro CAS: 1289057-68-6