3'-Bromo-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-(3-Bromo-4-iodophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formule:
C₈H₃BrF₃IO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD30481129 Numéro CAS: 2149598-84-3 |