Imprimer
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC53420-1G PC53420-250MG PC53420-5G
APOSPC53420-1GEA 1400 EUR
APOSPC53420-1G APOSPC53420-250MG APOSPC53420-5G
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl bromide 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₄BrF₂I
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30474660
Numéro CAS: 2022670-54-6
UN: 3265
ADR: 8,III