Imprimer
tert-Butyl (5-fluoro-1,3-thiazol-2-yl)carbamate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC53419-100MG PC53419-1G PC53419-250MG
APOSPC53419-100MGEA 212 EUR
APOSPC53419-100MG APOSPC53419-1G APOSPC53419-250MG
tert-Butyl (5-fluoro-1,3-thiazol-2-yl)carbamate
tert-Butyl (5-fluoro-1,3-thiazol-2-yl)carbamate
Formule: C₈H₁₁FN₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11656630
Numéro CAS: 731018-54-5