Imprimer
Methyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid methyl ester
PC53418-1G PC53418-25G PC53418-5G PC53418-10G
APOSPC53418-1GEA 21.9 EUR
APOSPC53418-1G APOSPC53418-25G APOSPC53418-5G APOSPC53418-10G
Methyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₆BrF₃O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD14697995
Numéro CAS: 1214334-90-3