Imprimer
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2-one 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2-one
PC53416-1G PC53416-250MG
APOSPC53416-1GEA 609 EUR
APOSPC53416-1G APOSPC53416-250MG
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2-one 95+%
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2-one
Formule: C₁₀H₇BrF₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30474684
Numéro CAS: 2149597-02-2