Imprimer
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5341-1G PC5341-250MG
APOSPC5341-1GEA 173 EUR
APOSPC5341-1G APOSPC5341-250MG
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide 97%
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide
Formule: C₁₀H₁₁F₃N₂O₃
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052356
Numéro CAS: 175204-37-2