Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53405-1G PC53405-250MG
APOSPC53405-1GEA 36.4 EUR
APOSPC53405-1G APOSPC53405-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrFNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11977380
Numéro CAS: 355423-16-4