Imprimer
Methyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53400-1G PC53400-250MG PC53400-5G
APOSPC53400-1GEA 406 EUR
APOSPC53400-1G APOSPC53400-250MG APOSPC53400-5G
Methyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Methyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Formule: C₈H₅F₂IO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24107099
Numéro CAS: 1113050-16-0