Imprimer
2-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]acetic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)acetic acid
PC53398-100MG PC53398-1G PC53398-250MG
APOSPC53398-100MGEA 154 EUR
APOSPC53398-100MG APOSPC53398-1G APOSPC53398-250MG
2-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]acetic acid 95+%
2-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]acetic acid
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Poids moléculaire: 205.134 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09924985
Numéro CAS: 913839-73-3