Imprimer
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53385-1G PC53385-250MG PC53385-5G
APOSPC53385-1GEA 422 EUR
APOSPC53385-1G APOSPC53385-250MG APOSPC53385-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzonitrile 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrFIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30297368
Numéro CAS: 2149601-45-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III