Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC53377-1G PC53377-250MG
APOSPC53377-1GEA 429 EUR
APOSPC53377-1G APOSPC53377-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl bromide
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17168700
Numéro CAS: 1379295-27-8
UN: 3261
ADR: 8,III