Imprimer
2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Fluoro-4-iodophenyl trifluoromethyl ether
PC53370-1G PC53370-250MG PC53370-500MG PC53370-5G
APOSPC53370-1GEA 136 EUR
APOSPC53370-1G APOSPC53370-250MG APOSPC53370-500MG APOSPC53370-5G
2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃F₄IO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20526760
Numéro CAS: 1321963-74-9