Imprimer
(2S)-2-amino-3-(4-bromo-2-fluorophenyl)propanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53369-1G PC53369-5G
APOSPC53369-1GEA 161 EUR
APOSPC53369-1G APOSPC53369-5G
(2S)-2-amino-3-(4-bromo-2-fluorophenyl)propanoic acid
(2S)-2-amino-3-(4-bromo-2-fluorophenyl)propanoic acid
Formule: C₉H₉BrFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14561453
Numéro CAS: 1213206-88-2