Imprimer
1-Bromo-3-tert-butyl-5-fluorobenzene 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53360-100MG PC53360-1G PC53360-250MG
APOSPC53360-100MGEA 132 EUR
APOSPC53360-100MG APOSPC53360-1G APOSPC53360-250MG
1-Bromo-3-tert-butyl-5-fluorobenzene 95+%
1-Bromo-3-tert-butyl-5-fluorobenzene
Formule: C₁₀H₁₂BrF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193246
Numéro CAS: 1123172-38-2