Imprimer
Potassium (2-fluoro-5-formylphenyl)trifluoroborate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Potassium trifluoro(2-fluoro-5-formylphenyl)borate
PC53342-5G PC53342-25G
APOSPC53342-5GEA 69.6 EUR
APOSPC53342-5G APOSPC53342-25G
Potassium (2-fluoro-5-formylphenyl)trifluoroborate 95%
Potassium (2-fluoro-5-formylphenyl)trifluoroborate
Formule: C₇H₄BF₄O·K
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09993332
Numéro CAS: 1012868-70-0