2-Bromo-5-chloro-4-fluorotoluene
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Bromo-4-chloro-5-fluoro-2-methylbenzene
Formule:
C₇H₅BrClF Poids moléculaire: 223.47 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD20441895 Numéro CAS: 1067882-53-4 |