Imprimer
Methyl 4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53322-1G PC53322-5G PC53322-10G
APOSPC53322-1GEA 33.5 EUR
APOSPC53322-1G APOSPC53322-5G APOSPC53322-10G
Methyl 4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoate 95%
Methyl 4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₆BrFO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23701539
Numéro CAS: 1193162-25-2