Methyl 2-bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₅BrFNO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12172980 Numéro CAS: 328547-12-2 |