2-(Bromomethyl)-5-fluoropyridine hydrobromide 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₅BrFN·BrH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12546970 Numéro CAS: 1186194-88-6 |