Imprimer
Potassium 2-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53272-1G PC53272-5G
APOSPC53272-1GEA 48 EUR
APOSPC53272-1G APOSPC53272-5G
Potassium 2-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Potassium 2-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₄BF₆·K
Point de fusion: 175…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15144778
Numéro CAS: 30678-36-5