Imprimer
2,6-Dichloro-4-fluorobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53258-1G PC53258-5G PC53258-10G
APOSPC53258-1GEA 30.6 EUR
APOSPC53258-1G APOSPC53258-5G APOSPC53258-10G
2,6-Dichloro-4-fluorobenzaldehyde
2,6-Dichloro-4-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃Cl₂FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20526366
Numéro CAS: 1182709-86-9