Imprimer
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53249-1G PC53249-5G
APOSPC53249-1GEA 55.1 EUR
APOSPC53249-1G APOSPC53249-5G
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847162
Numéro CAS: 1214358-05-0