Imprimer
1-(4-Nitrophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53231-1G PC53231-250MG PC53231-5G
APOSPC53231-1GEA 289 EUR
APOSPC53231-1G APOSPC53231-250MG APOSPC53231-5G
1-(4-Nitrophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
1-(4-Nitrophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Formule: C₈H₆F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16615353
Numéro CAS: 241127-76-4