Imprimer
3-Fluoro-4-sulphamoylbenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53203-1G PC53203-250MG
APOSPC53203-1GEA 215 EUR
APOSPC53203-1G APOSPC53203-250MG
3-Fluoro-4-sulphamoylbenzoic acid
3-Fluoro-4-sulphamoylbenzoic acid
Formule: C₇H₆FNO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21602650
Numéro CAS: 244606-37-9