Imprimer
Methyl 3-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53202-1G PC53202-250MG PC53202-5G
APOSPC53202-1GEA 364 EUR
APOSPC53202-1G APOSPC53202-250MG APOSPC53202-5G
Methyl 3-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₆BrF₃O₂
Poids moléculaire: 283.042 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14697997
Numéro CAS: 1214323-47-3