Imprimer
4-Fluorobenzenesulphinic acid sodium salt
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53199-25G PC53199-5G
APOSPC53199-25GEA 24.4 EUR
APOSPC53199-25G APOSPC53199-5G
4-Fluorobenzenesulphinic acid sodium salt
4-Fluorobenzenesulphinic acid sodium salt
Formule: C₆H₄FO₂S·Na
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093775
Numéro CAS: 824-80-6