2,6-Difluoro-3,5-dinitrotoluene
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,4-Difluoro-3-methyl-1,5-dinitrobenzene
Formule:
C₇H₄F₂N₂O₄ Poids moléculaire: 218.114 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD16620286 Numéro CAS: 112822-76-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III |