Imprimer
3,5-Difluoro-4-hydroxyacetophenone 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(3,5-Difluoro-4-hydroxyphenyl)ethanone
PC53154-250MG PC53154-100MG
APOSPC53154-250MGEA 667 EUR
APOSPC53154-250MG APOSPC53154-100MG
3,5-Difluoro-4-hydroxyacetophenone 99%
3,5-Difluoro-4-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₆F₂O₂
Poids moléculaire: 172.129 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09787482
Numéro CAS: 133186-55-7