Imprimer
3-Fluoro-5-methoxycarbonylbenzeneboronic acid, pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Fluoro-5-methoxycarbonylpohenylboronic acid pinacol ester, Methyl 3-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
PC53153-1G PC53153-5G
APOSPC53153-1GEA 205 EUR
APOSPC53153-1G APOSPC53153-5G
3-Fluoro-5-methoxycarbonylbenzeneboronic acid, pinacol ester
3-Fluoro-5-methoxycarbonylbenzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₈BFO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12546616
Numéro CAS: 1016979-31-9