Imprimer
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acetic acid
PC53149-1G PC53149-5G
APOSPC53149-1GEA 103 EUR
APOSPC53149-1G APOSPC53149-5G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-acetic acid
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-acetic acid
Formule: C₉H₆F₂O₄
Poids moléculaire: 216.138 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09925076
Numéro CAS: 398156-38-2