Imprimer
2-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53138-1G PC53138-250MG
APOSPC53138-1GEA 190 EUR
APOSPC53138-1G APOSPC53138-250MG
2-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
2-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₆FNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185636
Numéro CAS: 136916-19-3