Imprimer
3-Ethyl-4-fluorobromobenzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2-ethyl-1-fluorobenzene
PC53137-1G PC53137-5G
APOSPC53137-1GEA 36.4 EUR
APOSPC53137-1G APOSPC53137-5G
3-Ethyl-4-fluorobromobenzene 98%
3-Ethyl-4-fluorobromobenzene
Formule: C₈H₈BrF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846037
Numéro CAS: 627463-25-6