Imprimer
3-Bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, tech
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53111-1G PC53111-250MG
APOSPC53111-1GEA 754 EUR
APOSPC53111-1G APOSPC53111-250MG
3-Bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, tech
3-Bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₂BrF₅O
Poids moléculaire: 288.997 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29036692
Numéro CAS: 1980053-04-0