Imprimer
3-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53104-1G PC53104-250MG
APOSPC53104-1GEA 406 EUR
APOSPC53104-1G APOSPC53104-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol
3-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol
Formule: C₆H₃BrFNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28740343
Numéro CAS: 1807155-63-0